Drukuj
1-Bromo-4-propylobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13034-100G OR13034-250G OR13034-25G
APOSOR13034-100GEA 197 PLN
APOSOR13034-100G APOSOR13034-250G APOSOR13034-25G
1-Bromo-4-propylobenzen
1-Bromo-4-propylobenzen
Formuła: C₉H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 225 °C
Gęstość: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012456
Numer CAS: 588-93-2