Drukuj
3-Bromo-2-metylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13032-25G OR13032-5G OR13032-100G
APOSOR13032-25GEA 290 PLN
APOSOR13032-25G APOSOR13032-5G APOSOR13032-100G
3-Bromo-2-metylopirydyna
3-Bromo-2-metylopirydyna
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/10mmHg
Gęstość: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191224
Numer CAS: 38749-79-0