Drukuj
Kwas homowanilinowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
OR13029-25G OR13029-5G
APOSOR13029-25GEA 609 PLN
APOSOR13029-25G APOSOR13029-5G
Kwas homowanilinowy 99%
Kwas homowanilinowy
Formuła: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Temp. topnienia: 140…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004350
Numer CAS: 306-08-1