Drukuj
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
OR13027-25G OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA 124 PLN
APOSOR13027-25G APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₂ClNO₂
Temp. topnienia: 219…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012864
Numer CAS: 7149-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-468-3