Drukuj
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 168 PLN
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₅
Temp. topnienia: 127…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016834
Numer CAS: 4385-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-494-4