Drukuj
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1301-10G OR1301-1G OR1301-5G
APOSOR1301-10GEA 174 PLN
APOSOR1301-10G APOSOR1301-1G APOSOR1301-5G
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-methylthiazole-4-carboxylate
Formuła: C₇H₉NO₂S
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156148
Numer CAS: 6436-59-5