Drukuj
Cyclopentanesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12994-1G OR12994-5G OR12994-25G
APOSOR12994-1GEA 472 PLN
APOSOR12994-1G APOSOR12994-5G APOSOR12994-25G
Cyclopentanesulphonyl chloride
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formuła: C₅H₉ClO₂S
Gęstość: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117774
Numer CAS: 26394-17-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II