Drukuj
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR1299-1G OR1299-5G OR1299-25G
APOSOR1299-1GEA 110 PLN
APOSOR1299-1G APOSOR1299-5G APOSOR1299-25G
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide 98%
2-Bromo-1-(2-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
Formuła: C₇H₇Br₂NO
Temp. topnienia: 205…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181196
Numer CAS: 17570-98-8