Drukuj
6-Chloro-2-tetralone
Dostawca: Apollo Scientific
OR12932-1G OR12932-5G
APOSOR12932-1GEA 725 PLN
APOSOR12932-1G APOSOR12932-5G
6-Chloro-2-tetralone
6-Chloro-2-tetralone
Formuła: C₁₀H₉ClO
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788443
Numer CAS: 17556-18-2