Drukuj
(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 3510 PLN
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen 98%
(2-Chloroetylo)sulfonylobenzen
Formuła: C₈H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 168…174 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025047
Numer CAS: 938-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-337-5