Drukuj
Bromek benzylu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bromo(fenylo)metan, α-Bromotoluen
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 218 PLN
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Bromek benzylu 99%
Bromek benzylu
Formuła: (C₆H₅)CH₂Br
MW: 171.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…199 °C
Temp. topnienia: –3…–1 °C
Gęstość: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000172
Numer CAS: 100-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-847-3
Jednostka: 1737
ADR: 6.1+8 II
Klasyfikacja Merck : 13,01130