Drukuj
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 725 PLN
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formuła: C₆H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 90 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052555
Numer CAS: 31301-45-8
Jednostka: 1760
ADR: 8,III