Drukuj
1-Fenylobutan-1,3-dion
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 110 PLN
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Fenylobutan-1,3-dion
1-Fenylobutan-1,3-dion
Formuła: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Temp. topnienia: 54…56 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008786
Numer CAS: 93-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-286-4