Drukuj
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G OR1280-1G OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA 0 PLN
APOSOR1280-10G APOSOR1280-1G APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182.22 g/mol
Temp. topnienia: 151…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173812
Numer CAS: 175277-11-9