Drukuj
N-Methylhydroxylammonium chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 429 PLN
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Methylhydroxylammonium chloride 97%
N-Methylhydroxylammonium chloride
Formuła: CH₆ClNO
Temp. topnienia: 80…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012597
Numer CAS: 4229-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-181-2