Drukuj
5-Bromoindol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-1H-indole
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 160 PLN
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromoindol 99%
5-Bromoindol
Formuła: C₈H₆BrN
Temp. topnienia: 90…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005670
Numer CAS: 10075-50-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-208-7