Drukuj
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12778-100G OR12778-1KG
APOSOR12778-100GEA 110 PLN
APOSOR12778-100G APOSOR12778-1KG
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride 98%
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Formuła: C₂H₈ClNO
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012485
Numer CAS: 6638-79-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-642-1