Drukuj
6-Bromoanthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12773-1G OR12773-5G OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA 110 PLN
APOSOR12773-1G APOSOR12773-5G APOSOR12773-25G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. topnienia: 134…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03618455
Numer CAS: 20776-48-1