Drukuj
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1272-1G OR1272-5G
APOSOR1272-1GEA 0 PLN
APOSOR1272-1G APOSOR1272-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Formuła: C₄H₃ClN₂OS
Temp. Wrzenia: 104…108 °C/18mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173831
Numer CAS: 59944-65-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,III