Drukuj
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 400 PLN
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259.54 g/mol
Temp. topnienia: 108…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631928
Numer CAS: 163295-70-3
Jednostka: 3096
ADR: 8+4.3 II