Drukuj
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12661-100G OR12661-25G
APOSOR12661-100GEA 358 PLN
APOSOR12661-100G APOSOR12661-25G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formuła: C₁₁H₁₁BrO₂
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684186
Numer CAS: 946-99-6