Drukuj
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 124 PLN
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formuła: C₁₂H₉NO
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863537
Numer CAS: 127406-56-8