Drukuj
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12636-1G OR12636-5G
APOSOR12636-1GEA 122 PLN
APOSOR12636-1G APOSOR12636-5G
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 141…143 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09910342
Numer CAS: 3177-20-6