Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 110 PLN
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. topnienia: 29…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00460465
Numer CAS: 25016-11-9