Drukuj
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Phenoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR12614-100MG OR12614-250MG
APOSOR12614-100MGEA 110 PLN
APOSOR12614-100MG APOSOR12614-250MG
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
4-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₉ClO₃S
MW: 268.72 g/mol
Temp. Wrzenia: 180 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00625748
Numer CAS: 1623-92-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III