Drukuj
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 110 PLN
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 95…110 °C/0,5mmHg
Gęstość: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00276987
Numer CAS: 112275-50-0