Drukuj
3-Isothiocyanatopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Pyridyl isothiocyanate
OR1254-1G OR1254-5G OR1254-25G
APOSOR1254-1GEA 319 PLN
APOSOR1254-1G APOSOR1254-5G APOSOR1254-25G
3-Isothiocyanatopyridine 98%
3-Isothiocyanatopyridine
Formuła: C₆H₄N₂S
Temp. Wrzenia: 231…233 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052351
Numer CAS: 17452-27-6
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II