Drukuj
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Pyridyl)pyrrolidine, (±)-Nornicotine, DL-Nornicotine, 3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR12516-250MG OR12516-1G
APOSOR12516-250MGEA 110 PLN
APOSOR12516-250MG APOSOR12516-1G
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formuła: C₉H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 107…108 °C/2mmHg
Gęstość: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00016913
Numer CAS: 5746-86-1