4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR1251-1G
OR1251-5G
APOSOR1251-1GEA
422
PLN
APOSOR1251-1G
APOSOR1251-5G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Formuła:
C₉H₈O₄ Temp. topnienia: 141…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052170 Numer CAS: 56671-28-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |