Drukuj
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
OR1250-1G OR1250-5G OR1250-25G
APOSOR1250-1GEA 110 PLN
APOSOR1250-1G APOSOR1250-5G APOSOR1250-25G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formuła: C₅H₃ClOS
Temp. Wrzenia: 99 °C/21mmHg
Gęstość: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047090
Numer CAS: 7283-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-708-7