Drukuj
2,5-Dibromopyrazine 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12499-25G OR12499-5G OR12499-100G
APOSOR12499-25GEA 627 PLN
APOSOR12499-25G APOSOR12499-5G APOSOR12499-100G
2,5-Dibromopyrazine 97+%
2,5-Dibromopyrazine
Formuła: C₄H₂Br₂N₂
Temp. Wrzenia: 234 °C
Gęstość: 2,197 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08061601
Numer CAS: 23229-26-7