Drukuj
4-Methoxy-o-toluidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
OR12498-100G OR12498-25G
APOSOR12498-100GEA 371 PLN
APOSOR12498-100G APOSOR12498-25G
4-Methoxy-o-toluidine 98%
4-Methoxy-o-toluidine
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 248…249 °C
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007735
Numer CAS: 102-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-036-7