Drukuj
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Acetyl-2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-4-methyl-1,3-thiazole
OR12485-10G OR12485-1G OR12485-5G
APOSOR12485-10GEA 8410 PLN
APOSOR12485-10G APOSOR12485-1G APOSOR12485-5G
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
1-{2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
Formuła: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Temp. topnienia: 262…264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817443
Numer CAS: 952183-70-9