Drukuj
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 6730 PLN
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Formuła: C₉H₇Cl₃N₂O₂
MW: 281.53 g/mol
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02580953
Numer CAS: 184877-74-5