Drukuj
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1244-100G OR1244-25G OR1244-5G
APOSOR1244-100GEA 656 PLN
APOSOR1244-100G APOSOR1244-25G APOSOR1244-5G
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrNO₄
Temp. topnienia: 165…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01013599
Numer CAS: 99277-71-1
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III