Drukuj
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12432-1G OR12432-250MG
APOSOR12432-1GEA 2150 PLN
APOSOR12432-1G APOSOR12432-250MG
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂O
Temp. topnienia: 66…67.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817470
Numer CAS: 926921-57-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III