Drukuj
3-Phenoxybenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 501 PLN
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Formuła: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 112…118 °C/0.1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01761658
Numer CAS: 51632-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 257-327-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III