Drukuj
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 240 PLN
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formuła: C₁₃H₈O₂
Temp. topnienia: 73…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00136272
Numer CAS: 5397-82-0