Drukuj
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 2800 PLN
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formuła: C₈H₁₇N
Temp. Wrzenia: 75…80 °C/20mmHg
Gęstość: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04969087
Numer CAS: 42195-97-1
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III