Drukuj
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12337-25G OR12337-100G OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA 189 PLN
APOSOR12337-25G APOSOR12337-100G APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₉NO₃
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673779
Numer CAS: 185099-67-6