Drukuj
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12333-1G OR12333-5G
APOSOR12333-1GEA 110 PLN
APOSOR12333-1G APOSOR12333-5G
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate 97%
tert-Butyl-4-(4-cyanophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formuła: C₁₆H₂₁N₃O₂
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791198
Numer CAS: 186650-98-6