Drukuj
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12322-1G OR12322-250MG
APOSOR12322-1GEA 638 PLN
APOSOR12322-1G APOSOR12322-250MG
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Temp. topnienia: 279…286 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05864747
Numer CAS: 94467-73-9