Drukuj
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 PLN
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Formuła: C₉H₆OS
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08572207
Numer CAS: 10134-91-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III