Drukuj
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 1110 PLN
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formuła: C₉H₅ClOS
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 120081-47-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III