Drukuj
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 2460 PLN
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₈H₁₀N₂O₃S
Temp. topnienia: 175…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09702410
Numer CAS: 906353-04-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III