Drukuj
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12283-1G OR12283-5G
APOSOR12283-1GEA 108 PLN
APOSOR12283-1G APOSOR12283-5G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formuła: C₆H₅NS
Temp. Wrzenia: 73…75 °C/5mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01434334
Numer CAS: 72835-25-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III