Drukuj
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 211 PLN
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formuła: C₁₀H₁₁N₃
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06797788
Numer CAS: 74852-81-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III