Drukuj
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 870 PLN
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₉H₈ClNO₃S
MW: 245.69 g/mol
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08691362
Numer CAS: 166883-20-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III