Drukuj
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 348 PLN
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formuła: C₄H₅BrN₂
Temp. Wrzenia: 91…93 °C/0,1mmHg
Gęstość: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320501
Numer CAS: 25676-75-9