Drukuj
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 290 PLN
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formuła: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200.63 g/mol
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00705185
Numer CAS: 2381-75-1